Über diesen Artikel
Form:
powder
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine blood
Mol wt:
Mr ~64500
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
bovine blood
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
powder
quality
2×cryst., lyophilized
mol wt
Mr ~64500
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
salt, none detected, ~0.3% Fe
loss
≤8% loss on drying
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
General description
Hemoglobin (Hb) is the protein responsible for storage and transport of oxygen and other gaseous ligands in red blood cells (RBC). Hb is also the pioneer material for synthesis of Hb-based oxygen carriers (HBOCs) that can be used as substitutes for RBC.
Application
Die Löslichkeit von α-Elastin wird bei der Entwicklung von Elastin-mimetischen Biomaterialien genutzt.
Biochem/physiol Actions
Sauerstoff-Transporter, KEIN Radikalfänger
Sauerstofftransporter. Das Gleichgewicht zwischen Fe2+ und Fe3+ ist ein physiologischer Indikator für die Oxygenierung des Blutes. Desoxygeniertes Hämoglobin liefert einen Rückführungsmechanismus, indem Nitrit zu NO reduziert wird, d. h. zu einem Vasodilatator, der den Blutfluss an sauerstoffarmes Gewebe erhöht.
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Review: Oxygen carrier proteins
Disclaimer
Da natives Hämoglobin an der Luft spontan oxidiert, können diese Zubereitungen vorwiegend Methämoglobin enthalten.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hämoglobin aus Rinderblut
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?