Fortfahren mit
G0635
Guanosin 5′-[β,γ-imido]triphosphat Trinatriumsalz
≥85% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonym(e):
β,γ-Imidoguanosin-5′-triphosphat Trinatriumsalz, 5′-Guanylylimidodiphosphat Trinatriumsalz, GMP-PNP, Gpp(NH)p
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 168,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 591,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.900,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N6Na3O13P3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
588.14 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥85% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
Storage temp.:
−70°C
€ 168,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Guanosin 5′-[β,γ-imido]triphosphat Trinatriumsalz, ≥85% (HPLC), powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Nc1nc(O)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)NP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C10H17N6O13P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-16(7)9-6(18)5(17)3(28-9)1-27-32(25,26)29-31(23,24)15-30(20,21)22;;;/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H,25,26)(H3,11,13,14,19)(H4,15,20,21,22,23,24);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
InChI key
QGJNRMUNXAROIT-CYCLDIHTSA-K
General description
Guanosin-5′-[β,γ-imido]triphosphat (GMP-PNP, Gpp(NH)p) ist ein nicht hydrolysierbares Analogon von GTP, das G-Proteine bindet und diese irreversibel aktiviert. Gpp(NH)p wird in einer Reihe an Anwendungen, die eine GTP-Bindung involvieren, eingesetzt, einschließlich GTP-Aktivierung, GTP-Hemmung, GTP-Transport, GTP-Hydrolyse und GTP-Strukturstabilisierung. Da ein Zyklus der GTP-Bindung, -Hydrolyse und -Freisetzung für die Einleitung der Proteintranslokation über das endoplasmatische Retikulum erforderlich ist, wird Guanosin-5′-[β,γ-imido]triphosphat häufig in Studien zur Proteinsynthese eingesetzt. Gpp(NH)p wird verwendet, um ADP-Ribosylierungsfaktoren zu aktivieren und G-Proteine, die an der Zellsignalisierung, Proteinsynthese und anderen Stoffwechselprozessen beteiligt sind, zu modulieren.
Application
Nicht hydrolysierbares Analogon von GTP; das bevorzugte GTP-Analogon zur Aktivierung des ADP-Ribosylierungsfaktors.
Guanosin-5′-[β,γ-imido]triphosphat-trinatriumsalzhydrat wird wie folgt verwendet: um die Wechselwirkungen von K-RAS mit der Membran zu untersuchen, zur Kristallisierung von Mycobacterium tuberculosis-FtsZ, als Translationsinitiationshemmer für die Analyse des 48S-Präinitiationskomplexes.
Biochem/physiol Actions
Guanosin-5′-[β,γ-imido]triphosphat bindet G-Proteine und aktiviert sie irreversibel.[1] Da ein Zyklus der GTP-Bindung, -Hydrolyse und -Freisetzung für die Einleitung der Proteintranslokation über das endoplasmatische Retikulum erforderlich ist, wird dieses nicht hydrolysierbare GTP-Analogon häufig in Studien zur Proteinsynthese eingesetzt.[2][3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G900251060M3509
biological source
synthetic (organic)
biological source
Porcine brain, bacterial (corynebacterium sp), bovine (casein), yeast
biological source
Porcine brain, microbial (Corynebacterium sp), synthetic
biological source
synthetic (organic)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)