49927
Glycerin-Gelatine
for mounting (histochemical slides)
About This Item
Qualität
for mounting (histochemical slides)
Zusammensetzung
gelatin from porcine skin, 88.7 g/L
glycerol, 554 mL/L
phenol, 10.8 g/L
Fluoreszenz
λex 200-600; λem 300-800 nm (corresponds)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter