Merck
49328
EVOblue 30
≥90.0% (coupling to amines)
Synonym(e):
3-[N-(2-Carboxyethyl)-methylamino]-7-[N-ethyl-(3-sulfonatopropyl)-amino]-phenoxazin-5-ium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H25N3O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
447.50
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90.0% (coupling to amines)
solubility
DMF: soluble
fluorescence
λex 635 nm; λem 666 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CCCS([O-])(=O)=O)c1ccc2nc3ccc(cc3[o+]c2c1)N(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C21H25N3O6S/c1-3-24(10-4-12-31(27,28)29)16-6-8-18-20(14-16)30-19-13-15(5-7-17(19)22-18)23(2)11-9-21(25)26/h5-8,13-14H,3-4,9-12H2,1-2H3,(H-,25,26,27,28,29)
InChI key
RCTKCVWZEGPPCK-UHFFFAOYSA-N
Application
EVOblue 30 is a fluorescent dye for covalently labeling a wide range of biological molecules. The lower excitation energy needed for EVOblue 30 causes less photodestruction and exceeds the lifetime of the fluorescent signal compared to common dyes. EVOblue 30 is optimized for an excitation at 635 nm and an emission around 670 nm - both allowing the use of common laser and filter sets. In contrast to commercially available red excitable dyes, EVOblue 30 reveals a high chemical stability and suitability for high performance fluorescence applications.
Features and Benefits
EVOblue® 30 ist ein Fluoreszenzfarbstoff, der sich für die kovalente Markierung eines breiten Spektrums biologischer Moleküle eignet. Die niedrigere Anregungsenergie von EVOblue 30 führt zu geringerer Photodestruktion und verlängert die Lebensdauer des Fluoreszenzsignals im Vergleich zu herkömmlichen Farbstoffen. EVOblue 30 ist für eine Anregung bei 635 nm und Emission im Bereich von 670 nm optimiert - also im Arbeitsbereich von üblichen Lasern bzw Filtern. Im Gegensatz zu anderen komerziell erhältlichen rot anregbaren Farbstoffen zeigt EVOblue 30 hohe chemische Stabilität und eignet sich für Hochleistungs-Fluoreszenzanwendungen.
Other Notes
Fluoreszenzmarker für den roten Spektralbereich mit sehr hoher Stabilität.
Legal Information
EVOblue is a trademark of Evotec Technologies GmbH
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
C.E. Lopez, J. Fries
Bioforum, 24, 32-32 (2001)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
69171-100G-F04061832595825
69171-25G-F04061832595832