Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 106,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H11FN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5052680
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
mp
270-280 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(F)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H11FN2O2/c12-7-1-2-10-8(4-7)6(5-14-10)3-9(13)11(15)16/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI key
INPQIVHQSQUEAJ-VIFPVBQESA-N
Application
Biochem/physiol Actions
5-Fluoro-Trp is nonspecifically cytotoxic. It is believed this is due to malfunctioning enzymes that have had replacements of Trp residues by 5-fluoro-Trp. However, at least one case is known where 5-fluoro-Trp substitution leads to significantly greater catalytic activity.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 270-280 °C | mp - | mp - | mp - |
| optical purity enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC) | optical purity - | optical purity - | optical purity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Fluor-L-tryptophan
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?