Merck
45972
2,4-Dichlortoluol
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H3Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.03
EC Number:
202-445-8
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1931691
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
density
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Cc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI key
FUNUTBJJKQIVSY-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
pictograms
Environment
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
174.2 °F
flash_point_c
79 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Riquan Liao et al.
Environmental monitoring and assessment, 191(5), 309-309 (2019-04-28)
To enhance our understanding on environmental conditions of the Maowei Sea in Guangxi province, China, the concentration and distribution of 22 chlorobenzene compounds (CBs) in the surface sediment were determined by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The relationship of the sediment