Fortfahren mit
44977
DISBAC2(3), spannungssensitive Sonde
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-[3-(1,3-Diethylhexahydro-4,6-dioxo-2-thioxo-5-pyrimidinyl)-2-propen-1-yliden]-1,3-diethyldihydro-2-thioxo-4,6(1H,5H)-pyrimidindion, Bis-(1,3-diethylthiobarbitursäure)-trimethinoxonol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 513,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H24N4O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.55
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
256-325-5
Beilstein/REAXYS Number:
1232950
MDL number:
€ 513,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
fluorescence
λex 535 nm; λem 560 nm in DMSO
suitability
complies for Infrared spectrum
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN1C(=O)C(\C=C\C=C2\C(=O)N(CC)C(=S)N(CC)C2=O)C(=O)N(CC)C1=S
InChI
1S/C19H24N4O4S2/c1-5-20-14(24)12(15(25)21(6-2)18(20)28)10-9-11-13-16(26)22(7-3)19(29)23(8-4)17(13)27/h9-12H,5-8H2,1-4H3/b10-9+
InChI key
VJYNRXFXHKIGLT-MDZDMXLPSA-N
Application
DISBAC2(3), Voltage Sensitive Probe is used for single-cell fluorescence imaging of transmembrane conductance and potential change.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.02940930709SML2683
suitability
complies for Infrared spectrum
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 535 nm; λem 560 nm in DMSO
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0%
assay
≥98% (HPLC)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)