Merck
44211
Nitrilotriessigsäure-tri-(N-succinimidyl)-ester
purum, trifunctional, amine-reactive cross-linking agent, ≥97.0% (N)
Synonym(e):
Tri-(N-succinimidyl)-nitrilotriacetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18N4O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
482.36
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI
1S/C18H18N4O12/c23-10-1-2-11(24)20(10)32-16(29)7-19(8-17(30)33-21-12(25)3-4-13(21)26)9-18(31)34-22-14(27)5-6-15(22)28/h1-9H2
SMILES string
O=C(CN(CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)CC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)ON3C(=O)CCC3=O
InChI key
CYIJYHIEQLQITN-UHFFFAOYSA-N
grade
purum
assay
≥97.0% (N)
mp
~169 °C (dec.)
storage temp.
−20°C
Application
Crosslinking agent for compounds carrying an amino group
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)