Wichtige Dokumente
41593
2-Ethoxy-2-(2-naphthyl)-acetonitril
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
α-Ethoxy-2-naphthalinacetonitril
About This Item
Assay
≥95.0% (HPLC)
Fluoreszenz
λex 227 nm; λem 336 nm in methanol
SMILES String
CCOC(C#N)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C14H13NO/c1-2-16-14(10-15)13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)9-13/h3-9,14H,2H2,1H3
InChIKey
SERAXWXRCADJHK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)