Merck
40913
Nonaethylenglykol-monododecylether 1 mM -Lösung
Synonym(e):
Nonaethylenglykol-monododecylether -Lösung, Detergentien Screening-Lösung 23/Kit-Nr. 66317
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
storage temp.
2-8°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)