Merck
38498
Sigma-Aldrich
Decyl-β-D-1-thiomaltopyranosid -Lösung
10 mM
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H42O10S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
498.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
10 mM
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)