Merck
36783
Fluazifop-butyl
PESTANAL®, analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H20F3NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
383.36
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
274-125-6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
VAIZTNZGPYBOGF-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C19H20F3NO4/c1-3-4-11-25-18(24)13(2)26-15-6-8-16(9-7-15)27-17-10-5-14(12-23-17)19(20,21)22/h5-10,12-13H,3-4,11H2,1-2H3
SMILES string
CCCCOC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2ccc(cn2)C(F)(F)F)cc1
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
69806-50-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N W Clark et al.
Archives of toxicology, 67(1), 44-48 (1993-01-01)
Enzyme mediated hydrolysis of fluazifop butyl has been measured with rat and human skin post-mitochondrial fractions. Rat skin had a ten times greater capacity to metabolise fluazifop butyl than human skin, but the enzyme affinities were similar. The post-mitochondrial fraction
J M Rawlings et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 23(1), 93-100 (1994-07-01)
One important factor which may influence the extent and rate of percutaneous absorption is the dosing vehicle. The purpose of the experiments described was to compare the effect of dosing vehicles of different polarities on the absorption of two herbicides
J M Rawlings et al.
Human & experimental toxicology, 13(2), 123-129 (1994-02-01)
1. We have described and compared the use of two blood sampling techniques to measure the kinetics of fluazifop-butyl, a selective herbicide. Following intravenous administration of radiolabelled compound, blood samples were collected from female rats either by tail vein puncture
High-performance liquid chromatographic determination of Fluazifop-butyl and Fluazifop in soil and water.
M Negre et al.
Journal of chromatography, 387, 541-545 (1987-01-30)
J D Ramsey et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 23(2), 230-236 (1994-08-01)
The predictive accuracy of in vitro measurements in estimating dermal absorption has been evaluated in rat and human skin using fluazifop-butyl (FB), a lipophilic model compound, at dosage rates of 2.5, 25, and 250 micrograms/cm2. In vitro studies used rat