Merck
352A-7
Napsin A Rabbit Polyclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
5
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
Ig fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (352A-74), vial of 0.5 mL concentrate (352A-75), bottle of 1.0 mL predilute (352A-77), vial of 1.0 mL concentrate (352A-76), bottle of 7.0 mL predilute (352A-78)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
control
kidney, lung adenocarcinoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
General description
Napsin ist eine pepsinartige Asparaginproteinase im A1-Stamm der AA-Gruppe von Proteinasen. Es gibt zwei eng verwandte Napsine, Napsin A und Napsin B. Napsin A wird als Einzelkettenprotein mit einem Molekulargewicht von etwa 38 kDa exprimiert. Immunhistochemische Studien haben hohe Expressionsstufen von Napsin A in der menschlichen Lunge und Niere gezeigt, jedoch niedrige Expression in der Milz. Napsin A wird in Typ-II-Pneumozyten und in Adenokarzinomen der Lunge exprimiert. Die hohe Spezifität der Expression von Napsin A in Adenokarzinomen der Lunge ist hilfreich bei der Abgrenzung von primären Lungenadenokarzinomen und Adenokarzinomen anderer Organe.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Napsin-A-positive Kontrollobjektträger, Produkt-Nr. 352S, sind für die Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) vorgesehen.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)