Fortfahren mit
34025
Dibrombiman
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95.0% (CHN)
Dibromobimane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 181,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10Br2N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.01
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4189453
€ 181,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95.0% (CHN)
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble, chloroform: soluble
fluorescence
λex 391 nm in methanol, λex 393 nm; λem 477 nm in 0.1 M Tris pH 7.0, gutathione red
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(CBr)N2N(C1=O)C(=O)C(C)=C2CBr
InChI
1S/C10H10Br2N2O2/c1-5-7(3-11)13-8(4-12)6(2)10(16)14(13)9(5)15/h3-4H2,1-2H3
InChI key
OSIYFMVMZXJKSP-UHFFFAOYSA-N
Application
Dibromobimane, a bifunctional thiol reagent, is used as a cross-linking agent for cysteine mapping and studies on protein structure/conformation and cross-linking processes.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Fluoreszierendes thiolspezifisches Markierungsreagens[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
69898255106B4380
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 391 nm in methanol, λex 393 nm; λem 477 nm in 0.1 M Tris pH 7.0, gutathione red
fluorescence
λex 390 nm; λem 478 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5 (after derivatization with glutathione), λex 398 nm
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
DMF: soluble, chloroform: soluble, acetonitrile: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
acetonitrile: 20 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
assay
≥95.0% (CHN)
assay
≥95% (HPCE)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review