Merck
335M-9
Cytokeratin (35betaH11) Mouse Monoclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
35betaH11, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
5
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
35betaH11, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (335M-94), vial of 0.5 mL concentrate (335M-95), bottle of 1.0 mL predilute (335M-97), vial of 1.0 mL concentrate (335M-96), bottle of 7.0 mL predilute (335M-98)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgMκ
control
prostate
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... KRT1(3848)
General description
Anti-Cytokeratin 8 färbt die meisten Nicht-Plattenepitheltumore ein, Plattenepitheltumoren sind in der Regel negativ für diesen Antikörper. Dieser Antikörper färbt Adenokarzinome von Brust, der Eierstöcke, gastrointestinalem Trakt, Schilddrüse, Bauchspeicheldrüse, Gallengang und Speicheldrüsen. Der Antikörper reagiert nicht mit der Skelettmuskulatur oder Nervenzellen.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Den technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Zytokeratin(35betaH11)positive Kontrollobjektträger, Produkt-Nr. 335S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R Eichner et al.
The Journal of cell biology, 98(4), 1388-1396 (1984-04-01)
Human epidermal keratinocytes express under various growth conditions a total of at least nine keratins that can be divided into two subfamilies. Subfamily A comprises 40-, 46-, 48-, 50-/50'-, and 56.5-kilodalton (kd) keratins which are relatively acidic (pI less than
A C Knapp et al.
Cell, 59(1), 67-79 (1989-10-06)
Intermediate filaments (IFs) of the cytokeratin (CK) type are cytoskeletal elements typical for epithelial differentiation. However, in diverse transformed culture lines of non-epithelial origin, rare cells emerge spontaneously, which synthesize, in addition to their vimentin IFs, CKs 8 and 18.
A M Gown et al.
American journal of clinical pathology, 84(4), 413-424 (1985-10-01)
A panel of monoclonal antibodies to human intermediate filament proteins was tested on an unselected series of 246 neoplasms. The antibody panel includes two different anti-cytokeratin antibodies, an anti-vimentin antibody, and an anti-neurofilament antibody (Gown and Vogel, Am J Pathol
T T Sun et al.
The Journal of investigative dermatology, 81(1 Suppl), 109s-115s (1983-07-01)
Keratins are a group of water-insoluble proteins (molecular weight range 40-70 K) that form 10-nm tonofilaments in a wide variety of epithelial cells. The subunit composition of the keratin filaments varies with cell type, period of embryonic development, stage of
H Battifora
The American journal of surgical pathology, 12 Suppl 1, 24-42 (1988-01-01)
The past few years have seen great progress in our knowledge of the biology and the chemistry of intermediate filaments and other filamentous proteins. This has translated into the development of antibodies that, together with new, highly sensitive immunohistochemical methods
Global Trade Item Number
SKUGTIN
335M-980841683136811
335M-950841683136781
335M-940841683136774
335M-970841683136804
335M-960841683136798