Merck
313971
Sigma-Aldrich
Natrium-valerat-(14C14C) Natriumsalz
solid
About This Item
Lineare Formel:
CH3[CH2]314COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Kennzeichnungsgrad
1-10 mCi per mmol
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCC[14C](=O)O[Na]
Verpackung
screw cap bottle
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)