Fortfahren mit
31388
Dextran aus Leuconostoc spp.
Mr ~6,000
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 149,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 464,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.680,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H10O5)n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-677-5
MDL number:
€ 149,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
(Leuconostoc spp)
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mr ~6,000
color
white
mp
483  °C ((901 °F ))
solubility
water: 1.5 g/10 mL, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Dextran ist ein extrazelluläres bakterielles Polymer von D-Glucopyranose. Es umfasst hauptsächlich eine α-(1→6)-Bindung in der Hauptkette und eine variable Anzahl von α-(1→2)-, α-(1→3)- und α-(1→4)-verzweigten Bindungen.
Dextran ist ein verzweigtes Glukan, das aus linear α-(1→6)-verknüpften Glucoseeinheiten und Verzweigungen durch α-(1→3)-Bindungen besteht. Dextrane besitzen Molekülmassen von 10.000 bis 150.000 Da. Dextrane werden in vielen Anwendungen als Volumenvergrößerer, Stabilisatoren, Matrixbestandteile, Bindungsplattformen, Schmiermittel und Komponenten für die physische Struktur eingesetzt. Aufgrund ihrer Viskositäten sowie Aggregations- und Permeationseigenschaften werden niedermolekulare Dextrane häufig hochmolekularen Dextranen vorgezogen.
Application
Dextran aus Leuconostoc spp. wird wie folgt verwendet:
  • für die Glykation von Caseinat zum Untersuchen des Einflusses einer längeren Kohlenhydratkette im Vergleich zu Glucose
  • für die Massenkalibrierung von Matrix-unterstützte Laser-Desorption/Ionisation-Flugzeit-Massenspektroskopie (MALDI-TOF) für die Charakterisierung von Silbernanopartikeln (AgNP)
  • als nichttoxischer Stabilisator zum Bewerten der In-vivo-Verabreichung von Wolframtrioxid(WO3)-Nanopartikeln
Biochem/physiol Actions
Dextran wird als Arzneimittel eingesetzt, insbesondere als Plasmavolumenexpander. Es dient außerdem als Adjuvans, Emulgator, Trägerstoff und Stabilisator in der Lebensmittel-, pharmazeutischen und chemischen Industrie. Sephadex ist ein vernetztes Dextran, das verbreitet für die Trennung und Aufreinigung von Proteinen eingesetzt wird. In der Lebensmittelindustrie wird Dextran als Verdickungsmittel für Marmelade und Eiscreme verwendet. Es verhindert die Kristallisation von Zucker und verstärkt die Feuchtigkeitsrückhaltung. Dies konserviert den Geschmack und das Aussehen von verschiedenen Lebensmitteln.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Dextranen für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
313903139231387
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp)
solubility
water: 1.5 g/10 mL, colorless to faintly yellow
solubility
water: 0.75 g/5mL, clear
solubility
water: 1.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: 0.5 g/5mL, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline, solid
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
mp
483  °C ((901 °F ))
mp
483  °C ((901 °F ))
mp
483  °C ((901 °F ))
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextran aus Leuconostoc spp.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)