Merck
312061
Sigma-Aldrich
1-Butanol-1-14C
Synonym(e):
Butyl-1-14C alcohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH214CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Kennzeichnungsgrad
1-10 mCi per mmol
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC[14CH2]O
Verpackung
sealed ampule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)