Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H49N3O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
731.96
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfluorescence
λex 672 nm; λem 718 nm in ethanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)\C(=C/C=C2\CCC(\C=C\C3=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c4ccccc4C3(C)C)=C2NCC#C)N(CCCCS(O)(=O)=O)c5ccccc15
InChI
1S/C40H49N3O6S2/c1-6-25-41-38-30(21-23-36-39(2,3)32-15-7-9-17-34(32)42(36)26-11-13-28-50(44,45)46)19-20-31(38)22-24-37-40(4,5)33-16-8-10-18-35(33)43(37)27-12-14-29-51(47,48)49/h1,7-10,15-18,21-24H,11-14,19-20,25-29H2,2-5H3,(H2,44,45,46,47,48,49)/b30-21+,36-23+
InChI key
YNKZQYLIDKIPBB-GBYGALLISA-N
General description
Die Mega Stokes Farbstoffe, welche von Luminochem lizenziert wurden, ermöglichen eine einfache Kopplung an Biomoleküle basierend auf dem „Click" Prinzip (für Kupfer-Katalysierte und kupferfreie Reaktionen).Sie decken das gesamte sichtbare Emissionsspektrum bis hin zum nahen Infra-Rot Bereich ab. Die Farbstoffe zeigen teilweise einen starken Stokes-shift von bis zu 150 nm auf und ermöglichen so auch spezielle Anwendung, wie z.B. FRET oder Mehrfarben-Detektionen.
Application
Alkyne cyanine dye 718 is a reagent for copper catalyzed click labeling.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Charles T Anderson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(4), 1329-1334 (2012-01-11)
Polysaccharide-rich cell walls are a defining feature of plants that influence cell division and growth, but many details of cell-wall organization and dynamics are unknown because of a lack of suitable chemical probes. Metabolic labeling using sugar analogs compatible with
Frédéric Mercier et al.
Bioconjugate chemistry, 22(1), 108-114 (2010-12-23)
The alkyne-azide Cu(I)-catalyzed Huisgen cycloaddition, a click-type reaction, was used to label a double-stranded oligonucleotide (siRNA) with fluorine-18. An alkyne solid support CPG for the preparation of monostranded oligonucleotides functionalized with alkyne has been developed. Two complementary azide labeling agents
Kido Nwe et al.
Cancer biotherapy & radiopharmaceuticals, 24(3), 289-302 (2009-06-23)
This update summarizes the growing application of "click" chemistry in diverse areas such as bioconjugation, drug discovery, materials science, and radiochemistry. This update also discusses click chemistry reactions that proceed rapidly with high selectivity, specificity, and yield. Two important characteristics
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 30154-10MG | 04061833248317 |