Fortfahren mit
30058
Lipase-Substrat
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
1,2-Di-O-lauryl-rac-glycero-3-(glutarsäure-6-methylresorufin-ester)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 376,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C45H69NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
752.03
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
€ 108,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: soluble (10mg/mL)
fluorescence
λex 529 nm; λem 600 nm in 0.1 M Tris pH 8.4
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCC(COC(=O)CCCC(=O)Oc1ccc2N=C3C=CC(=O)C(C)=C3Oc2c1)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C45H69NO8/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-31-50-34-38(51-32-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)35-52-43(48)25-24-26-44(49)53-37-27-28-39-42(33-37)54-45-36(3)41(47)30-29-40(45)46-39/h27-30,33,38H,4-26,31-32,34-35H2,1-3H3
InChI key
FYOMYGYHAZESGQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Lipase substrate (1,2-Di-O-lauryl-rac-glycero-3-(glutaric,acid 6-methylresorufin) ester, DGGR) is a chromogenic substrate for lipases. It is used in colorimetric methods to measure lipase activity. This substrate produces a red-purple compound, methylresorufin, upon digestion by the lipase enzyme.[1]
Application
Lipase Substrate is used as substrate in a high‑throughput screening assay to measure the lipase activity in response to lipstatin production[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6231456576421879
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
solubility
ethanol: soluble (10mg/mL)
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, 5% acetic acid: soluble
solubility
DMSO: soluble
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
liquid
form
lyophilized
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
fluorescence
λex 529 nm; λem 600 nm in 0.1 M Tris pH 8.4
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)