Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 μCi | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 308,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K14CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
65.12
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
€ 308,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenextent of labeling
10-15 mCi per mmol
Quality Segment
mass shift
M+2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K][14CH2]C#N
InChI
1S/C2H2N.K/c1-2-3;/h1H2;/i1+2;
InChI key
IJAJWWZKTPVZIH-DEQYMQKBSA-N
Packaging
Packaged in screw-cap bottle
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. - |
| extent of labeling 10-15 mCi per mmol | extent of labeling - | extent of labeling - | extent of labeling - |
| mass shift M+2 | mass shift M+1 | mass shift M+2 | mass shift M+1 |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?