28918
Cyclohexan
for luminescence, ≥99.5%
About This Item
Qualität
for luminescence
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
≥99.5%
Selbstzündungstemp.
500 °F
Expl.-Gr.
9 %
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.426
bp
80.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
4-7 °C (lit.)
Dichte
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Fluoreszenz
λex 200-600 nm; λem 300-800 nm (corresponds)
λ
1 cm path, H2O reference
UV-Absorption
λ: 210 nm Amax: 0.7
λ: 220 nm Amax: 0.32
λ: 230 nm Amax: 0.11
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.008
λ: 260 nm Amax: 0.003
SMILES String
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChIKey
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N