Fortfahren mit
27042
Chondroitin-4-sulfat Natriumsalz aus Rindertrachea
mixture of isomers, main component: chondroitin 4-sulfate
Synonym(e):
CSA, Chondroitinsulfat A Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
biological source
bovine trachea
form
powder
optical activity
[α]20/D −25±5°, c = 1% in H2O
impurities
≤10% water
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear to slightly turbid, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(CCN2CCC(\CC2)=C(/c3ccccc3)c4ccc(F)cc4)C(=O)N5C=CSC5=N1
Application
Chondroitin, ein Glycosaminoglycan (GAG), ist eine Polysaccharidkette aus alternierenden N-Acetylgalactosamin-(GalNAc-) und Glucuronsäure-(GlcA-)Einheiten, die an einer der bzw. an beiden GalNAc- und GlcA-Einheiten sulfatiert werden kann. Chondroitin und seine Sulfate sind häufig an Proteine gebunden und bilden so Proteoglycane.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)