Merck
25517
Natriumtartrat dibasisch Dihydrat
meets analytical specification of E335, ≥99%
Synonym(e):
L-(+)-Weinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumtartrat Dihydrat, Natriumtartrat Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4Na2O6 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.08
EC Number:
212-773-3
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
6121732
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
assay
≥99%
quality
meets analytical specification of E335
impurities
residual solvents, in accordance, ≤0.001% ammonium (NH4)
loss
≤17% loss on drying, 150 °C, 4 h
pH
7.0-7.5 (20 °C, 1%)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤2 mg/kg, Ca: ≤100 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)