Fortfahren mit
15826
Tetradecyl-β-D-maltosid
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
n-Tetradecyl-β-D-maltopyranosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 344,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H50O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
538.67
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5458950
€ 344,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
solid
mol wt
538.67 g/mol
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C26H50O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-34-25-23(33)21(31)24(18(16-28)36-25)37-26-22(32)20(30)19(29)17(15-27)35-26/h17-33H,2-16H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-/m1/s1
InChI key
UKPROSIGWJBJGA-IWODYCRQSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
94206N588519181
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
mol wt
538.67 g/mol
mol wt
496.59 g/mol
mol wt
-
mol wt
average mol wt 38,000
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
description
non-ionic
description
non-ionic
description
-
description
non-ionic
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)