Merck
179M-9
CD79a (JCB117) Mouse Monoclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
JCB117, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
10
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
JCB117, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (179M-94), vial of 0.5 mL concentrate (179M-95), bottle of 1.0 mL predilute (179M-97), vial of 1.0 mL concentrate (179M-96), bottle of 7.0 mL predilute (179M-98)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG1κ
control
tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
membranous
Gene Information
human ... CD79A(973)
General description
Anti-CD79a ist ein B-Zellmarker, der in der Regel als CD20-Komplement eingesetzt wird. Dieser Antikörper färbt viele Lymphome, die auch durch CD20 gefärbt werden können. Die Wahrscheinlichkeit einer Färbung bei prä-B-Zell lymphoblastischer Leukämie ist jedoch höher als bei CD20. Des Weiteren können mit Anti-CD79a mehr Plasmazellmyelomfälle und gelegentlich sogar bestimmte Endothelzelltypen gefärbt werden. Anti-CD79a kann zum Färben für viele unterschiedliche Arten akuter Promyelozytenleukämie (FAB-M3) eingesetzt werden. Andere Arten myeloischer Leukämie können jedoch nur selten anhand dieser Färbemethode identifiziert werden.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
CD79a-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 179S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)