16950
PEG 8000 12% − Kaliumchlorid 0.1M − HEPES pH 7; 100 mM -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 32/Kit-Nr. 02528
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Form
liquid
pH-Wert
7.0±0.2 ( in neat)
Dichte
1.03 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?