Merck
15931
Sigma-Aldrich
Hexaethylenglykol-monododecylether 1 mM -Lösung
Synonym(e):
Hexaethylenglykol-monododecylether -Lösung, Detergentien Screening-Lösung 18/Kit-Nr. 66317
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Beschreibung
non-ionic
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO