Merck
15522
N-Boc-D-prolinol
puriss., ≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
(R)-1-Boc-2-pyrrolidinmethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
3650011
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
puriss.
assay
≥99.0% (TLC)
optical activity
[α]20/D +54±2°, c = 5% in methanol
mp
59-62 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H]1CO
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI key
BFFLLBPMZCIGRM-MRVPVSSYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N7632-500MG04061837841248
N7632-1G04061834118114
15522-100G-R04061833380505
15522-250G-R04061833440018