Merck
15396
Sigma-Aldrich
Boc-Sta(3R,4S)-OH
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonym(e):
(3R,4S)-4-(Boc-amino)-3-hydroxy-6-methyl-heptansäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H25NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.34
Beilstein:
3613624
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −26±2°, c = 0.5% in methanol
mp (Schmelzpunkt)
137-139 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C13H25NO5/c1-8(2)6-9(10(15)7-11(16)17)14-12(18)19-13(3,4)5/h8-10,15H,6-7H2,1-5H3,(H,14,18)(H,16,17)/t9-,10+/m0/s1
InChIKey
KJIQRHBVNGRPCO-VHSXEESVSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)