Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2B11 & PD7/26, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
8
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
2B11 & PD7/26, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (145M-94), vial of 0.5 mL concentrate (145M-95), bottle of 1.0 mL predilute (145M-97), vial of 1.0 mL concentrate (145M-96), bottle of 7.0 mL predilute (145M-98)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG1κ
control
tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
membranous
Gene Information
human ... PTPRC(5788)
General description
Anti-CD45 (Antikörper gegen das allgemeine Leukozytenantigen) werden routinemäßig verwendet, um die Differenzialdiagnose bei undifferenzierten Neoplasien zu unterstützen, wenn die morphologischen oder klinischen Daten ein bösartiges Lymphom vermuten lassen. Es handelt sich um einen hochspezifischen Antikörper, weshalb ein positives Ergebnis stark auf einen hämatolymphoiden Ursprung hinweist. Bei bestimmten Typen hämatolymphoider Neoplasien fehlt unter Umständen CD45 (Hodgkin-Lymphom, manche T-Zell-Lymphome und manche Leukämien); daher schließt seine Abwesenheit einen hämatolymphoiden Tumor nicht aus. Dieser Antikörper wird fast ausschließlich von Zellen hämatopoietischer Linien exprimiert und ist in den meisten gut- und bösartigenLymphozyten sowie den Vorläufern von Plasmazellen vorhanden.
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Other Notes
CD45 (LCA)-positive Kontrollobjektträger, Produkt-Nr. 145S, sind für die Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) vorgesehen.
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
H M Maluf et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 8(2), 155-159 (1995-02-01)
Giant cell tumor of tendon sheath (GCTTS; "nodular tenosynovitis") and fibroma of tendon sheath (FTS) have traditionally been considered to be two points in a single neoplastic continuum. However, no systematic studies have addressed this concept directly to date. To
A Saxena et al.
American journal of clinical pathology, 112(4), 495-512 (1999-10-08)
In the multiparametric evaluation of cutaneous B-cell infiltrates (CBIs), immunoarchitectural features have been underused, and B-cell clonality alone has limited clinical usefulness. Our aim was to assess the usefulness of immunoarchitectural abnormalities (IAs) and clonality in the diagnosis of CBIs.
T Caballero et al.
Journal of clinical pathology, 48(8), 743-748 (1995-08-01)
To gain new insights into the pathogenesis and differential diagnosis of ulcerative colitis and colonic Crohn's disease. Immunohistochemistry for different leucocyte subsets was performed in biopsy specimens of the sigmoid colon and rectum from 55 patients with inflammatory bowel disease
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 145M-95 | 0841683124931 |
| 145M-96 | 0841683124948 |
| 145M-98 | 0841683124962 |
| 145M-97 | 0841683124955 |
| 145M-94 | 0841683124924 |