Fortfahren mit
137276
BIS-TRIS
EMPROVE® EVOLVE
Synonym(e):
(2,2-Bis-hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis-(2-hydroxyethyl)-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, Bis-(2-hydroxyethyl)-amino-tris-(hydroxymethyl)-methan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H19NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.24
UNSPSC Code:
12161705
Beilstein/REAXYS Number:
2205275
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
useful pH range
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
solubility
water: 0.1 M, clear, colorless
suitability
suitable for manufacturing use
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Application
Bis Tris is a commonly used biological buffer for very broad usage in biological systems such as diagnostics, electrophoresis and protein based bioprocessing. The pKa of Bis Tris is 6.36 which makes it a good candidate for biological-based formulations.
Bis Tris is used in a wide variety of biological applications including protein separation buffers, cell culture media, electrophoresis separations and diagnostic reagent formulations.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14879B7535B4429
BIS-TRIS EMPROVE® EVOLVE
SAFC
137276
BIS-TRIS
description
EMPROVE® EVOLVE
description
BioUltra, ≥99.0% (NT)
description
BioXtra, ≥98.0% (titration)
description
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98.0%
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for supravital staining of living blood cells
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
product line
EMPROVE® EVOLVE
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIS-TRIS
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung