Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, microbial, and trace metals, tested
pH
5.8-7.2
useful pH range
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
pKa
6.5
solubility
water: 0.1 M, clear, colorless (aqueous)
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description EMPROVE® EVOLVE | description EMPROVE® EVOLVE | description BioUltra, ≥99.0% (NT) | description BioPerformance Certified, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98.0% |
| suitability suitable for manufacturing use | suitability suitable for manufacturing use | suitability - | suitability suitable for supravital staining of living blood cells |
| form powder | form powder | form powder | form crystalline powder |
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable |
| pH 5.8-7.2 | pH - | pH 9.5-11.0 (25 °C, 1 M in H2O) | pH - |
| impurities Endotoxin, microbial, and trace metals, tested | impurities Endotoxin, microbial, and trace metals; tested | impurities insoluble matter, passes filter test | impurities endotoxin and total aerobic microbial count, tested |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIS-TRIS
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung