Merck
12097
Benzethoniumhydroxid -Lösung
suitable for tissue culture, ~1.0 M in methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H43NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.64
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3915309
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
concentration
~1.0 M in methanol
technique(s)
tissue culture: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[OH-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.H2O/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
USLZJBWCHRRIAQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Benzethonium hydroxide has been used in a study to evaluate the kinetics of (14)carbon dioxide ((14)CO(2)) excretion by oral commensal flora to theoretically propose optimum breath collection timings for (14) carbon urea breath test.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chander M Pathak et al.
Journal of gastroenterology and hepatology, 23(10), 1603-1607 (2008-05-01)
Previous studies have shown that while performing the (14)C-urea breath test ((14)C-UBT) for the detection of Helicobacter pylori (H. pylori), there is possibility of false-positive results due to the other urease producing bacteria present in oropharynx, if breath samples are
Global Trade Item Number
SKUGTIN
261467-25G04061833013991