Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H23N5O6 · xC2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.39 (free base basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)c1ccccc1)C(N)=O
InChI
1S/C17H23N5O6.C2HF3O2/c1-9(23)14(15(19)26)22-13(25)8-20-17(28)11(7-12(18)24)21-16(27)10-5-3-2-4-6-10;3-2(4,5)1(6)7/h2-6,9,11,14,23H,7-8H2,1H3,(H2,18,24)(H2,19,26)(H,20,28)(H,21,27)(H,22,25);(H,6,7)/t9-,11+,14+;/m1./s1
InChI key
FAAYXOTZFOVHSZ-YPMBYOOKSA-N
Application
Enzyme substrate for testing N-glycosylation.
Nα-Benzoyl-Asn-Gly-Thr amides can function as acceptor peptides for oligosaccharyltransferases and have been used to study their activity.
Nα-Benzoyl-Asn-Gly-Thr amides can function as acceptor peptides for oligosaccharyltransferases and have been used to study their activity.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M1390-5G | 04061834038290 |
| M1390-25G | 04061834038276 |
| 287897-500MG | 04055977197907 |