Fortfahren mit
06665
(S)-trans-2-Amino-4-(2-aminoethoxy)-3-butensäure -hydrochlorid
≥93% (AT)
Synonym(e):
L-α-(2-Aminoethoxyvinyl)-glycin -hydrochlorid, AVG-HCl
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 270,00
€ 202,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N2O3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6715149
€ 202,50
Listenpreis€ 270,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥93% (AT)
form
powder
optical activity
[α]/D +83±5°, c = 1% in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NCCO\C=C\[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3.ClH/c7-2-4-11-3-1-5(8)6(9)10;/h1,3,5H,2,4,7-8H2,(H,9,10);1H/b3-1+;/t5-;/m0./s1
InChI key
ZDCPLYVEFATMJF-BTIOQYSDSA-N
Application
Die Inhibierung der Ethylen-Biosynthese verzögert den Reifeprozess von Früchten in Pflanzen, die mit AVG behandelt wurden.
Other Notes
AVG is a potent inhibitor of ethylene synthesis in plants acting at the level of 1-aminocyclopropanecarboxylic acid synthase[1]
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6685G6600287067
form
powder
form
powder
form
powder, crystals or chunks
form
solid
assay
≥93% (AT)
assay
-
assay
99%
assay
98%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
optical activity
[α]/D +83±5°, c = 1% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −31°, c = 0.5 in H2O
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)