Merck
06354
Mikropartikel auf der Grundlage von Polystyrol, Biotin-modifiziert, superparamagnetisch, orange fluoreszierend
size: 5 μm
Synonym(e):
PS-MAGFluoOrange_Biotin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
composition
iron oxide, ≥20%
concentration
0.1 wt. % (solid)
particle size
5 μm std dev <0.2 μm, coeff var 3%
density
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
fluorescence
λex 525 nm; λem 554 nm
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
activity of streptavidin POD: >500 U/g
Other Notes
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Biotin modified
FluoOrange fluorescent dye
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
410.0 °F
flash_point_c
210 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P58200-25G04061832544267
807466002504022536395289
807466010004022536976754
06354-5ML04061837731945