Merck
04719
1-{2-[5-(Dimethylamino)-1-naphthalinsulfonamido]-ethyl}-1,4,7,10-tetraazacyclododecan -tetrahydrochlorid Dihydrat
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Dansylaminoethyl-cyclen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H36N6O2S · 4HCl · 2H2O
Molekulargewicht:
630.50
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
1-{2-[5-(Dimethylamino)-1-naphthalinsulfonamido]-ethyl}-1,4,7,10-tetraazacyclododecan -tetrahydrochlorid Dihydrat, ≥95% (HPLC)
InChI key
PLGUWTHXNPXZMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
O=S(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2N(C)C)(NCCN3CCNCCNCCNCC3)=O.Cl.O.Cl.Cl.Cl.O
InChI
1S/C22H36N6O2S.4ClH.2H2O/c1-27(2)21-7-3-6-20-19(21)5-4-8-22(20)31(29,30)26-15-18-28-16-13-24-11-9-23-10-12-25-14-17-28;;;;;;/h3-8,23-26H,9-18H2,1-2H3;4*1H;2*1H2
assay
≥95% (HPLC)
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
fluorescence
λex 326 nm; λem 529.0 nm±5 nm (in the presence of zinc)
storage temp.
−20°C
Quality Level
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A Novel Biomimetic Zinc(II)-Fluorophore, Dansylamidoethyl-Pendant Macrocyclic Tetraamine 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane (Cyclen).
Koike,T., et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 12696-12703 (1996)
Eiichi Kimura et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100(7), 3731-3736 (2003-03-21)
Our originally designed dansylamidoethylcyclen 4 as a biomimetic Zn(2+)-selective fluorophore has been demonstrated to be a good detector of the apoptosis (induced by an anticancer agent, etoposide, and H(2)O(2)) in cancer cells such as HeLa and HL60 cells. The macrocyclic