Fortfahren mit
01230
Acetylisothiocyanat
≥97.0% (GC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CON=C=S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.532
bp
132-133 °C (lit.)
density
1.151 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C3H3NOS/c1-3(5)4-2-6/h1H3
InChI key
VITFJKNVGRZRKB-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P1034T5783196126
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
density
1.151 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
132-133 °C (lit.)
bp
218 °C (lit.)
bp
-
bp
56 °C/18 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.532
refractive index
n20/D 1.6515 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.500 (lit.)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
98%
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the colour of acetyl isothiocyanate
    1 answer
    1. This product has a color range from yellow to very dark yellow to very dark orange. The exact color will be provided on the lot specific certificate of analysis.