Merck
00338
(3S)-3,4-Dihydroxy-2-butanon
≥95% (GC)
Synonym(e):
1-Deoxy-L-erythrulose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.10
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
Beilstein/REAXYS Number:
8899170
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (GC)
form
liquid
optical activity
[α]/D 78±4°, c = 1 in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@H](C(C)=O)O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(6)4(7)2-5/h4-5,7H,2H2,1H3/t4-/m0/s1
InChI key
SEYLPRWNVFCVRQ-BYPYZUCNSA-N
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stefanie Echt et al.
Journal of molecular biology, 341(4), 1085-1096 (2004-08-27)
A synthetic gene specifying a putative 3,4-dihydroxy-2-butanone 4-phosphate synthase of Candida albicans directed the synthesis of a 22.5 kDa peptide in a recombinant Escherichia coli strain. The recombinant protein was purified to apparent homogeneity by two chromatographic steps and was
K Ritsert et al.
Journal of molecular biology, 253(1), 151-167 (1995-10-13)
The lumazine synthase/riboflavin synthase of Bacillus subtilis is a bifunctional enzyme complex catalysing the formation of riboflavin from 5-amino-6-(D-ribitylamino)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione and L-3,4-dihydroxy-2-butanone-4-phosphate via 6,7-dimethyl-8-ribityllumazine. The complex is composed of 3 alpha (riboflavin synthase) subunits and 60 beta (lumazine synthase) subunits and
K Kis et al.
Biochemistry, 34(9), 2883-2892 (1995-03-07)
The lumazine synthase/riboflavin synthase complex of Bacillus subtilis consists of an icosahedral capsid of 60 beta subunits surrounding a core of 3 alpha subunits. The beta subunits catalyze the condensation of 5-amino-6-ribitylamino-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione with (3S)-3,4-dihydroxy-2-butanone under formation of 6,7-dimethyl-8-ribityllumazine. This intermediate
Biosynthesis of riboflavin. The structure of the purine precursor.
A Bacher et al.
The Journal of biological chemistry, 248(17), 6227-6231 (1973-09-10)
Rudolf Ladenstein et al.
The FEBS journal, 280(11), 2537-2563 (2013-04-05)
The xylene ring of riboflavin (vitamin B2 ) is assembled from two molecules of 3,4-dihydroxy-2-butanone 4-phosphate by a mechanistically complex process that is jointly catalyzed by lumazine synthase and riboflavin synthase. In Bacillaceae, these enzymes form a structurally unique complex comprising
Global Trade Item Number
SKUGTIN
219347-5G04061837376344