398152
Lithiumsulfat Monohydrat
ACS reagent, ≥99.0% dry basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% dry basis
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.01% insolubles
Verlust
13.0-15.0% loss on drying
pH-Wert
5-7 (25 °C, 128 g/L)
Löslichkeit
water: soluble 128 g/L at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES String
[Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
InChIKey
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable