Merck
Z803367
Hellma® Kalibrierstandards für Flüssigkeiten
UV40, for testing the photometric accuracy
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
Hersteller/Markenname
Hellma 667-UV40
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Allgemeine Beschreibung
Certified liquid Hellma® calibration standard to enable the checking of spectrophotometers with respect to photometric accuracy.
Consisting of :
40 mg Potassium dichromate in perchloric acid (667-UV40, wavelength 235; 257; 313; 350 nm)
Sonstige Hinweise
The most current version of Hellma's handling guidelines for calibration standards can be accessed on the Hellma Analytics web site.
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)