Z801518
Hellma® Küvetten für Absorptionsmessungen, Zellen mit zwei Kammern
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 2 x 4.375 mm, chamber volume 2 x 1000 μL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
Materialien
Suprasil® quartz
Hersteller/Markenname
Hellma 238-QS
Parameter
200-2500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Tiefe
1.5 mm
Kammervolumen
2 x 1000 μL
Weglänge
2 x 4.375 mm
Allgemeine Beschreibung
2 polished windows; with 2 stoppers
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)