Merck
Z800422
Hellma® Küvetten für Fluoreszensmessungen, für Magnetrührstäbchen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3500 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
Materialien
Suprasil® quartz
Beschreibung
4 windows
Hersteller/Markenname
Hellma 119.000F-QS
Hellma
Parameter
200-2500 nm spectral range
Methode(n)
photometry: suitable
H × B × T
49.5 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Kammervolumen
3500 μL
Weglänge
10x10 mm
Nachweisverfahren
fluorometric
Allgemeine Beschreibung
macro, semi-micro, with PTFE lid or stopper
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)