Y0001339
Oseltamivir Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Ethyl-(1R,2R,3S,4R,5S)-4-acetamido-5-amino-2-azido-3- (1-ethylpropoxy)-cyclohexancarboxylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
oseltamivir
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)