Y0001232
Fosinopril Unreinheit I
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
[(RS)-[(1SR)-2-Methyl-1-(1-oxopropoxy)-propoxy](4-phenylbutyl)-phosphoryl]-essigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fosinopril
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[P](=O)(OC(OC(=O)CC)C(C)C)(CCCCc1ccccc1)CC(=O)O
InChI
1S/C19H29O6P/c1-4-18(22)24-19(15(2)3)25-26(23,14-17(20)21)13-9-8-12-16-10-6-5-7-11-16/h5-7,10-11,15,19H,4,8-9,12-14H2,1-3H3,(H,20,21)
InChIKey
BGHVPSAAFKIBID-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)