Merck
Y0001001
Pantoprazol für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Pantoprazol Natrium Hydrat, 5-(Difluormethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)-methyl]-sulfinyl]-1H-benzimidazol Natriumsalz Sesquihydrat, Pantoprazol Natrium Sesquihydrat, Pantozol Sesquihydrat, Protonix Sesquihydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14F2N3NaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
405.35
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pantoprazole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.O.O.[Na+].[Na+].COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC.COc4ccnc(CS(=O)c5nc6cc(OC(F)F)ccc6[n-]5)c4OC
InChI
1S/C16H14F2N3O4S.Na/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;/q-1;+1
InChIKey
YNWDKZIIWCEDEE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Pantoprazole for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Gastrischer Protonenpumpeninhibitor. Wird für die kurzfristige Behandlung von Erosion und Ulzeration der Speiseröhre, verursacht durch die gastroösophageale Refluxkrankheit, verwendet.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)