Wichtige Dokumente
Y0000894
Nilutamid Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin, 4-Nitro-α,α,α-trifluor-m-toluidine, 5-Amino-2-nitro-benzotrifluorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nilutamide
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
125-129 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12(13)14/h1-3H,11H2
InChIKey
UTKUVRNVYFTEHF-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)