XRFOX35
Bromid XRF Standard - 0.99 Gew.%
certified reference material
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Hersteller/Markenname
RTC XRF-OX-35
Methode(n)
XRF: suitable
Matrix
silicon dioxide
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Sonstige Hinweise
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)