Merck
T0250000
Testosteron-oenanthat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Testosteron-Enantat, (17β)-17-[(1-Oxoheptyl)-oxy]-androst-4-en-3-on, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-on-17-enanthat, 4-Androsten-17β-ol-3-on-17-enanthat, NSC 17591, Testosteron-17β-heptanoat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H40O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
testosterone
Hersteller/Markenname
EDQM
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C26H40O3/c1-4-5-6-7-8-24(28)29-23-12-11-21-20-10-9-18-17-19(27)13-15-25(18,2)22(20)14-16-26(21,23)3/h17,20-23H,4-16H2,1-3H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1
InChIKey
VOCBWIIFXDYGNZ-IXKNJLPQSA-N
Angaben zum Gen
human ... AR(367)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Testosterone enantate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Agnès Lacreuse et al.
Physiology & behavior, 106(2), 229-237 (2012-03-01)
The role of testosterone (T) in modulating cognitive function and emotion in men remains unclear. The paucity of animal studies has likely contributed to the slow progress in this area. In particular, studies in nonhuman primates have been lacking. Our
Hanna M King et al.
Psychoneuroendocrinology, 37(3), 396-409 (2011-08-09)
Increasing evidence in humans and other animals suggests that testosterone (T) plays an important role in modulating emotion. We previously reported that T treatment in rhesus monkeys undergoing chemically induced hypogonadism results in increased watching time of videos depicting fights
J W Kim et al.
International journal of impotence research, 25(1), 29-33 (2012-09-14)
Several studies have suggested combination therapy with testosterone supplementation in patients not responding to PDE5 inhibitors. Considering the pathophysiological basis for testosterone supplementation, the present study aims to identify whether combination therapy allows persistence of treatment effect after testosterone discontinuation.
Jenny J Schulze et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 96(11), 3440-3447 (2011-08-19)
The conspicuous interindividual differences in metabolism and urinary excretion of testosterone and its metabolites make it challenging to reveal testosterone doping. The variation in testosterone glucuronide excretion is strongly associated with a deletion polymorphism in the uridine diphosphate-glucuronosyltranferase (UGT) 2B17
Shane Rogerson et al.
Journal of strength and conditioning research, 21(2), 354-361 (2007-05-29)
Use of testosterone enanthate has been shown to significantly increase strength within 6-12 weeks of administration (2, 9), however, it is unclear if the ergogenic benefits are evident in less than 6 weeks. Testosterone enanthate is classified as a prohibited